ABE1961
Anti-Borealin
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Cell division cycle-associated protein 8, Dasra-B, hDasra-B, Pluripotent embryonic stem cell-related gene 3 protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDCA8(55143)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Borealin in HeLa cells (Gassmann, R., et. al. (2004). J Cell Biol. 166(2):179-91).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Borealin in HeLa cells (Gassmann, R., et. al. (2004). J Cell Biol. 166(2):179-91).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected Borealin in 10 µg of Hela cell lysate treated with Nocodozole.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1