ABE1392
Anti-phospho SIRT1 (Ser682) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
NAD-dependent protein deacetylase sirtuin-1, hSIRT1, Regulatory protein SIR2 homolog 1, SIR2-like protein 1, hSIR2, SirtT1 75 kDa fragment, 75SirT1, phospho SIRT1 (Ser682)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
feline (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer682 )
Informations sur le gène
human ... SIRT1(23411)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected phospho SIRT1 (Ser682) in 10 µg of Nocodazole treated cell lysate.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable