Principaux documents
ABD101
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-ESRRB
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Steroid hormone receptor ERR2, ERR beta-2, Estrogen receptor-like 2, Estrogen-related receptor beta, ERR-beta, Nuclear receptor subfamily 3 group B member 2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.75
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ESRRB(2103)
Description générale
Le récepteur apparenté aux récepteurs bêta des œstrogènes (ESRRB pour "Estrogen-Related Receptor Beta") a été identifié pour la première fois dans des cellules souches embryonnaires de souris et est exclusivement exprimé dans les cellules progénitrices de trophoblastes entre le 6,5e et le 7,5e jours post-coïtum. De récentes études ont montré que le récepteur ESRRB fait partie d'un réseau d'interactions protéiques centré sur la protéine POU5F1/Oct4 dans les cellules souches embryonnaires. Ce récepteur interagirait avec d'autres facteurs de transcription des cellules souches embryonnaires tels que le facteur NANOG au sein de ce réseau, activant la transcription du gène de la protéine POU5F1 et assurant ainsi le maintien de l'autorenouvellement et de la pluripotence des cellules souches embryonnaires.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à l'hémocyanine de patelle correspondant aux acides aminés 376 à 388 du récepteur ESRRB humain.
Application
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/50e de cet anticorps a permis de détecter le récepteur ESRRB dans des cellules souches embryonnaires de souris.
Cet anticorps anti-ESRRB est validé pour une utilisation en western blotting et en immunocytochimie pour la détection du récepteur ESRRB.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cerveau de souris à E16. Analyse par western blotting : Une concentration de 1 μg/ml de cet anticorps a permis de détecter le récepteur ESRRB dans un lysat de cerveau de souris à E16. Des bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats en cas d'exposition prolongée.
Description de la cible
Poids observé : ~56 kDa
Autres remarques
Concentration : voir la fiche technique du lot concerné.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Daniela Cornacchia et al.
Cell stem cell, 25(1), 120-136 (2019-06-04)
Current challenges in capturing naive human pluripotent stem cells (hPSCs) suggest that the factors regulating human naive versus primed pluripotency remain incompletely defined. Here we demonstrate that the widely used Essential 8 minimal medium (E8) captures hPSCs at a naive-to-primed intermediate