ABC339
Anti-BFL-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Bcl-2-related protein A1, Bcl-2-like protein 5, Bcl2-L-5, Hemopoietic-specific early response protein, Protein BFL-1, Protein GRS, BFL-1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (immunogen homology)
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BCL2A1(597)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected BFL-1 in mouse kidney cells.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected BFL-1 in 15 µg of mouse kidney tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse kidney tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable