AB5466
Anti-γ-Synuclein (SNCG) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Synuclein γ Antibody, serum, Chemicon®
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SNCG(6623)
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunohistochemistry: 1:1,000 on frozen tissue.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable