AB5404
Anti-Neurturin Antibody
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-Anti-NTN
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NRTN(4902)
Spécificité
Immunogène
Application
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable