Principaux documents
AB1963
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-N-WASP
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Neural Wiskott-Aldrich Syndrome Protein
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WASL(8976)
Description générale
Les membres de la famille des protéines du syndrome de Wiskott-Aldrich (WASP) régulent la formation de structures cellulaires basées sur l'actine dans de nombreux types de cellules. Ces protéines contiennent des domaines de liaison à l'actine situés à l'extrémité C-terminale qui peuvent stimuler la polymérisation de l'actine. Ces protéines fixent également le complexe ARP2/3, lequel est capable de nucléer la polymérisation de l'actine sur des sites qui conduisent à des structures d'actine ramifiées. La protéine WASP est exprimée essentiellement dans les cellules hématopoïétiques, tandis que son homologue, la protéine N-WASP, est largement exprimée. Ces protéines présentent un niveau d'identité de 48 % chez l'homme, l'homologie la plus élevée étant observée dans les régions fonctionnelles de ces protéines. La phosphorylation de la sérine et de la tyrosine régule l'activité des deux protéines. La WASP est observée comme une protéine de 63 kDa dans les cellules hématopoïétiques, tandis que la N-WASP est observée comme une protéine de 65 kDa dans de nombreux tissus, en particulier le cerveau.
Spécificité
Cet anticorps permet de détecter une protéine de 65 kDa correspondant au poids moléculaire de la N-WASP par immunoblotting (SDS-PAGE) sur du lysat de cerveau néonatal de rat. Il permet également de détecter les protéines de 65 kDa dans les cellules A431, endothéliales humaines et SKN-SH. Il ne reconnaît pas la protéine WASP de 63 kDa dans le lysat de cellules Jurkat.
Immunogène
Peptide synthétique (couplé à la KLH) correspondant aux résidus d'acides aminés de l'extrémité N-terminale de la N-WASP humaine. Cette séquence peptidique de la N-WASP est homologue à 100 % avec celle de la N-WASP de rat et de souris ; elle présente une faible homologie avec la séquence de la WASP humaine dans la région correspondante.
Application
Domaine de recherche
Signalisation
L'anticorps anti-N-WASP est un anticorps dirigé contre la N-WASP et destiné aux analyses par ELISA et WB.
Sous-domaine de recherche
Signalisation du cytosquelette
Western blotting : 1/1 000e ELISA : 1/2 000e
Forme physique
L'anticorps purifié par affinité est fourni dans 100 µl de tampon phosphate salin contenant 50 % de glycérol, 1 mg/ml de sérum albumine bovine et 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C pendant 1 an maximum à compter de la date de réception. Ne pas diviser en aliquotes.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
not combustible
Point d'éclair (°C)
not combustible
Novel role of Rac1/WAVE signaling mechanism in regulation of the epithelial Na+ channel.
Karpushev, AV; Levchenko, V; Ilatovskaya, DV; Pavlov, TS; Staruschenko, A
Hypertension null
Veronica J Jessick et al.
International journal of physiology, pathophysiology and pharmacology, 5(4), 216-227 (2014-01-01)
Neuronal morphology is highly sensitive to ischemia, although some re-organization may promote neuroprotection. In this study we investigate the role of actin regulating proteins (ARP2, ARP3 and WAVE-1) and their role in rapid ischemic tolerance. Using an established in vitro