AB10546
Anti-Bcl-2-associated transcription factor 1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
BCL2-associated transcription factor 1, bcl-2-associated transcription factor 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BCLAF1(9774)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of this antibody immunoprecipitated Bcl-2-associated transcription factor 1 from HeLa cell lysate.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a previous lot detected Bcl-2-associated transcription factor 1 in neuronal and glial cells in normal human brain tissue.
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Bcl-2-associated transcription factor 1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
This protein has 4 isoforms: Isoform 1 (106 kDa calculated), Isoform 2 (106 kda calculated), Isoform 3 (100 kDa calculated), Isoform 4 (86 kDa calculated).
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable