AB10520
Anti-DAP-5 Antibody
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Death-associated protein 5, aging-associated protein 1, eIF-4-gamma 2, eIF-4G 2, eIF4G 2, eukaryotic translation initiation factor 4 gamma, 2, eukaryotic translation initiation factor 4G-like 1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EIF4G2(1982)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected DAP-5 on 10 µg of jurkat cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Jurkat cell lysate