Principaux documents
99137MM
Sigma-Aldrich
BSA 30%, LOW ENDO, (K), 50 ML
About This Item
Code UNSPSC :
41141801
Niveau de qualité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable