Principaux documents
96321000
Millipore
Vantage L Laboratory Column VL 32 x 1000
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
eCl@ss :
32011301
Gamme de produits
Vantage
Paramètres
2-40 °C operating temperature
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. pressure (100 psid)
Technique(s)
protein purification: suitable
Longueur
1000 mm
Surface
8 cm2 , cross-sectional
Hauteur du lit
750-1000 mm
Volume du lit
400-800 mL
Diamètre
32-32.1 mm
Informations légales
VANTAGE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany