Principaux documents
96100043
Millipore
Vantage L Tube Kit 1000 mm
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
eCl@ss :
32011301
Fabricant/nom de marque
Vantage
Niveau de qualité
Technique(s)
protein purification: suitable
Longueur
1 m (3.3 ft)
Diamètre
1.1 cm (0.4 in.)