Principaux documents
96100042-M
Millipore
Vantage L Tube Kit 500 mm
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
eCl@ss :
32011301
Fabricant/nom de marque
Vantage
Technique(s)
protein purification: suitable
Longueur
50 cm (19.7 in.)
Diamètre
1.1 cm (0.4 in.)