Principaux documents
96100032
Millipore
Vantage L Adjuster Tube Kit
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
eCl@ss :
32011301
Matériaux
glass filled polypropylene surface (exterior)
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Vantage
Technique(s)
protein purification: suitable
Diamètre
4.4 cm (1.7 in.)