Principaux documents
9035-HK
Sigma-Aldrich
Glucagon Like Peptide 1 (GLP-1)
About This Item
Code UNSPSC :
41116012
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.13
Conjugué
125Iodine
Niveau de qualité
Étiquette
125Iodine labeled
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... GCG(2641)
Description générale
Radioactivity: <1.5 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Application
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Stockage et stabilité
2–8 °C
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3