Principaux documents
9030
Sigma-Aldrich
Glucagon
Iodinated Glucagon -HPLC purified & prepared fresh monthly.
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
eCl@ss :
32160405
Étiquette
125Iodine labeled
Niveau de qualité
Forme
solid
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Informations sur le gène
human ... GCG(2641)
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3