Principaux documents
9024-HK
Sigma-Aldrich
Canine C-Peptide RIA
About This Item
Code UNSPSC :
41116012
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.84
Conjugué
125Iodine
Niveau de qualité
Étiquette
125Iodine labeled
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2