8.56193
Fmoc-Lys(biotinyl-ε-aminocaproyl)-NovaSyn® TGR A resin
Novabiochem®
Gamme de produits
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Forme
beads
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Biotin-labelled peptides find applications in immunology and histochemistry for affinity purification and receptor localization.