Principaux documents
8.53117
Sigma-Aldrich
Boc-Cys(Trt)-OH.DCHA Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-Protected Cysteine(trityl)-OH.DCHA
About This Item
Code UNSPSC :
12352401
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable