Principaux documents
8.53071
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(Me)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-Tyr(Me)-OH, N-α-t.-Boc-O-methyl-L-tyrosine, N-α-t.-Boc-p-methoxy-L-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H21NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N([C@@H](Cc1ccc(cc1)OC)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(13(17)18)9-10-5-7-11(20-4)8-6-10/h5-8,12H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
Clé InChI
SLWWWZWJISHVOU-LBPRGKRZSA-N
Description générale
Standard building block for introduction of O-methyl-tyrosine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-0165
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +16.0 - +20.0 °
Purity (TLC(011B)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clear solution
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable