Principaux documents
8.53052
Sigma-Aldrich
Boc-Glu(OtBu)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-Glu(OtBu)-OH, N-α-t.-Boc-L-glutamic acid γ-t.-butyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H25NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
102-105 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N([C@@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H25NO6/c1-13(2,3)20-10(16)8-7-9(11(17)18)15-12(19)21-14(4,5)6/h9H,7-8H2,1-6H3,(H,15,19)(H,17,18)/p-1/t9-/m0/s1
Clé InChI
YGSRAYJBEREVRB-VIFPVBQESA-M
Description générale
Building block of introduction of N-terminal glutamic acid amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-0051
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -10.5 - -8.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable