Principaux documents
8.53035
Sigma-Aldrich
Boc-Met(O)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-Met(O)-OH, N-α-t.-Boc-L-methionine-DL-sulfoxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H19NO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(CC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C
InChI
1S/C10H19NO5S/c1-10(2,3)16-9(14)11-7(8(12)13)5-6-17(4)15/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-,17?/m0/s1
Clé InChI
FVSDTYGQCVACMH-ISJKBYAMSA-N
Description générale
Standard building block for introduction of methionine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-0167
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +6.5 - +9.5 °
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable