Principaux documents
8.52422
Sigma-Aldrich
Fmoc-Thr(tBu)-Ser(psiMe,Mepro)-OH
About This Item
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable