8.52245
Fmoc-D-Thr(PO(OBzl)OH)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-D-Thr(PO(OBzl)OH)-OH, N-α-Fmoc-O-benzyl-D-phosphothreonine
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥90.0% (acidimetric)
≥95.0% (HPLC)
≥97% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Fmoc SPPS of Peptides containing Post-Translational Modifications
Liaison
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): +3.5 - +6.5 °
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable