Principaux documents
8.52215
Sigma-Aldrich
Fmoc-Isn-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Isn-OH, N-α-Fmoc-piperidine-4-carboxylic acid, Fmoc-Inp-OH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥95.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
190 °C (External MSDS)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
aromatic amine
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N4(CCC(CC4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C21H21NO4/c23-20(24)14-9-11-22(12-10-14)21(25)26-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,14,19H,9-13H2,(H,23,24)
Clé InChI
OJYOOHSQOIDDOO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Standard building block for introduction of isonipecotic acid residues by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-1183
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable