Principaux documents
8.52134
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg(Pbf)-OPfp
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Arg(Pbf)-OPfp, N-α-Fmoc-N G-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl)-L-arginine pentafluorophenyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C40H39F5N4O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
814.82
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC4c5c(cccc5)c6c4cccc6)CCC\N=C(\N[S](=O)(=O)c2c(c3c(c(c2C)C)OC(C3)(C)C)C)/N)F)F
InChI
1S/C40H39F5N4O7S/c1-19-20(2)36(21(3)26-17-40(4,5)56-34(19)26)57(52,53)49-38(46)47-16-10-15-28(37(50)55-35-32(44)30(42)29(41)31(43)33(35)45)48-39(51)54-18-27-24-13-8-6-11-22(24)23-12-7-9-14-25(23)27/h6-9,11-14,27-28H,10,15-18H2,1-5H3,(H,48,51)(H3,46,47,49)/t28-/m0/s1
Clé InChI
SKUZYOYASRPHMO-NDEPHWFRSA-N
Description générale
Pre-formed pentafluorophenyl ester for coupling of arginine amino-acid residues by Fmoc SPPS. Use enables bromophenol blue monitoring of amide bond formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-1544
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0% (a/a)
Purity (TLC (0003)): <2% DCU
Assay (HPLC, area%): ≥ 90.0% (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable