Principaux documents
8.51039
Sigma-Aldrich
Boc-NH-(PEG)-COOH . DCHA (9 atoms)
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-NH-(PEG)-COOH . DCHA (9 atoms), Boc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid · DCHA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H21NO6 · xC12H23N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥99% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[N+H2](C2CCCCC2)C1CCCCC1.N(CCOCCOCC(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H23N.C11H21NO6/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-11(2,3)18-10(15)12-4-5-16-6-7-17-8-9(13)14/h11-13H,1-10H2;4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
Clé InChI
SWUXEYKTUQROOO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
9-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using Boc SPPS protocols
Liaison
Replaces: 01-63-0205
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (LC-MS): 262.1 - 264.1
Purity (TLC(011A)): ≥ 99 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable