Principaux documents
8.43945
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrafluoroborate
for synthesis
Synonyme(s) :
Ammonium tetrafluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
H4BF4N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
237-531-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (acidimetric)
Forme
powder
pH
3.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
Densité
1.85 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[B+3]([F-])([F-])([F-])[F-].[N+H4]
InChI
1S/BF4.H3N/c2-1(3,4)5;/h;1H3/q-1;/p+1
Clé InChI
PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable