Principaux documents
8.41828
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)-propiophenone hydrochloride
for synthesis
Synonyme(s) :
3-(Dimethylamino)-propiophenone hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.7
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
212-909-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
155-156 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[N+H](CCC(=O)c1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C11H15NO.ClH/c1-12(2)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10;/h3-7H,8-9H2,1-2H3;1H
Clé InChI
DKNDBIIKSJWQFL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
3-(Dimethylamino)-propiophenone hydrochloride for synthesis. CAS 879-72-1, molar mass 213.7 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric)≥ 99.0 %Identity (IR)passes test
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable