Principaux documents
8.41772
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5ClF3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
204-475-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.15 hPa
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
≥560 °C
pb
82-83 °C/12 hPa
Pf
10 °C
Température de transition
flash point 75 °C
Solubilité
11 g/L
Densité
1.428 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cc(c(cc1)Cl)N
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
Clé InChI
VKTTYIXIDXWHKW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.426 - 1.430
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup