Principaux documents
8.41480
Sigma-Aldrich
4-Chloroacetanilide
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Chloroacetanilide, N-(4-chlorophenyl)-acetamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
208-707-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
pb
333 °C/1013 hPa
Pf
179-180 °C
Solubilité
0.95 g/L (experimental)
Densité
1.385 g/cm3 at 22 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1)NC(=O)C
InChI
1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
GGUOCFNAWIODMF-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong>High-performance liquid chromatography (HPLC) method validation:</strong> 4 Chloroacetanilide is used as an internal standard for isosorbide dinitrate in the assay of sustained-release tablets or capsules containing nitroglycerin, isosorbide dinitrate, or pentaerythritol tetranitrate by high-performance liquid chromatography (Gelber and Papas, 1983).</li>
</ul>
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 177 °C
Melting range (upper value): ≤ 180 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable