Principaux documents
8.41085
Sigma-Aldrich
Acetaldoxime
(mixture of cis and trans isomers) for synthesis
Synonyme(s) :
Acetaldoxime, Acetaldehyde oxim
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H5NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
59.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352126
Numéro de classement CE :
203-479-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
13 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
380 °C
Puissance
740 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
4.2-50 % (v/v)
Température de transition
flash point 40 °C
Solubilité
185 g/L
Densité
0.969 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2H5NO/c1-2-3-4/h2,4H,1H3/b3-2+
Clé InChI
FZENGILVLUJGJX-NSCUHMNNSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay isomers (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.967
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - open cup