Principaux documents
8.22110
Sigma-Aldrich
n-Nonadecane
for synthesis
Synonyme(s) :
n-Nonadecane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)17CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
Numéro de classement CE :
211-116-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
205 °C
Limite d'explosivité
0.6-6.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pb
329-331 °C
Pf
31-34 °C
Température de transition
flash point >100 °C
Densité
0.79 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
C(CCCCCCCCC)CCCCCCCCC
InChI
1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3
Clé InChI
LQERIDTXQFOHKA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Epoxy⁻PCM Composites with Nanocarbons or Multidimensional Boron Nitride as Heat Flow Enhancers.: This study explores the application of epoxy⁻phase change material (PCM) composites integrated with nanocarbons or multidimensional boron nitride to enhance heat flow properties. n-Nonadecane is used as a PCM due to its suitable thermal properties, demonstrating its potential in improving the efficiency of thermal management systems (Agrawal et al., 2019).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 31 °C
Melting range (upper value): ≤ 34 °C
Identity (GC): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3