Principaux documents
8.22051
Sigma-Aldrich
1-Eicosanol
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Eicosanol, Arachyl alcohol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)19OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
211-119-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
245 °C
Viscosité cinématique
8 cSt(80 °C)
Pf
65 °C
Température de transition
flash point 195 °C
Densité
0.911 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3
Clé InChI
BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 62 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
381.2 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
194 °C - open cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1