Principaux documents
8.21989
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzoyl chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Chlorobenzoyl chloride, 2-Chlorobenzoic acid chloride
About This Item
Formule linéaire :
2-(Cl)C6H4COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
210-194-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
600 °C
Puissance
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.5-9.4 % (v/v)
Viscosité cinématique
1.89 cSt(20 °C)
pb
225 °C/1013 hPa
Pf
-4 °C
Température de transition
flash point 124 °C
Densité
1.38 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Clc1c(cccc1)C(=O)Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H
Clé InChI
ONIKNECPXCLUHT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.375 - 1.378
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
255.2 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
124 °C - DIN 51758