Principaux documents
8.21940
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetra-2-propanol
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetra-2-propanol, EDTP, N,N,N′,N′-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
About This Item
Formule linéaire :
[CH3CH(OH)CH2]2NCH2CH2N[CH2CH(OH)CH3]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-041-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10.4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pb
240 °C/13 hPa
Densité
1.03 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(CCN(CC(O)C)CC(O)C)(CC(O)C)CC(O)C
InChI
1S/C14H32N2O4/c1-11(17)7-15(8-12(2)18)5-6-16(9-13(3)19)10-14(4)20/h11-14,17-20H,5-10H2,1-4H3
Clé InChI
NSOXQYCFHDMMGV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
411.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
211 °C - closed cup