Principaux documents
8210-OP
Millipore
Phosphate de sodium dibasic heptahydraté
OmniPur® Grade, >= 98.0%
Synonyme(s) :
Hydrogénophosphate de disodium heptahydraté, Phosphate disodique
About This Item
Formule linéaire :
Na2HPO4 · 7H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité de vapeur
4.9 (vs air)
Niveau de qualité
Forme
crystalline powder (Fine)
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Densité
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Molecular biology grade.
Specifications:
Arsenic (As): 0.0005% max
Assay: 98.0% min
Chloride (Cl): 0.001% max
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Insoluble matter: 0.005% max
Iron (Fe): 0.001% max
Moisture (H2O): 43-50%
Nitrogen compounds (as N): 0.001% max
pH (5%, water): 8.7-9.3
Protease: None detected
RNase: None detected
Sulfate (SO4): 0.005% max
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable