Principaux documents
8.21052
Sigma-Aldrich
2,4-Pyridinedicarboxylic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
2,4-Pyridinedicarboxylic acid, Lutidinic acid
About This Item
Formule linéaire :
2,4-(HOOC)2C5H3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
207-892-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
242-243 °C
Solubilité
2.49 g/L
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
n1c(cc(cc1)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-8-5(3-4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
MJIVRKPEXXHNJT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable