Principaux documents
8.21024
Sigma-Aldrich
di-Phosphorus pentasulfide
for synthesis
Synonyme(s) :
Phosphorus pentasulfide, Diphosphorus pentasulfide, Phosphorus(V) sulfide, Phosphorus(V) sulfide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
P2S5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
215-242-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
142 °C
Puissance
389 mg/kg LD50, oral (Rat)
3160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Concentration
27.8-28.8%
dilution
(for synthesis)
pH
1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pb
515 °C
Pf
280-284 °C (lit.)
Densité
2.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente
900‑1100 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
S=P(=S)SP(=S)=S
InChI
1S/P2S5/c3-1(4)7-2(5)6
Clé InChI
HWVAJUNEPOKXLF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay P: 27.8 - 28.8 %
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Sol. 1 - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable