Principaux documents
8.20154
Sigma-Aldrich
Biphenyl-2,2′-diol
for synthesis
Synonyme(s) :
Biphenyl-2,2′-diol, o,o′-Biphenol, 2,2′-Dihydroxydiphenyl
About This Item
Formule linéaire :
2-(HO)C6H4C6H4-2-(OH)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
217-303-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (GC)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
324 °C
Pf
108-110 °C (External MSDS)
Température de transition
flash point 154 °C (External MSDS)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Oc1c(cccc1)c2c(cccc2)O
InChI
1S/C12H10O2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8,13-14H
Clé InChI
IMHDGJOMLMDPJN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 106 °C
Melting range (upper value): ≤ 109 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
309.2 °F - (External MSDS)
Point d'éclair (°C)
154 °C - (External MSDS)