Principaux documents
8.18821
Sigma-Aldrich
Ethoxytrimethylsilane
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethoxytrimethylsilane, Trimethylethoxysilane
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
217-370-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
533 hPa ( 56 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
280 °C
Limite d'explosivité
1.5-16.5 % (v/v)
pb
75-76 °C/1013 mbar
Température de transition
flash point -18 °C
Densité
0.76 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Si](OCC)(C)(C)C
InChI
1S/C5H14OSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
Clé InChI
RSIHJDGMBDPTIM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.756 - 0.759
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-3.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-19.5 °C - closed cup