Principaux documents
8.18784
Sigma-Aldrich
3-Nonanol
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Nonanol, Ethyl hexyl carbinol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5CH(OH)CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
210-850-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (GC)
pb
192-194 °C
Température de transition
flash point 96 °C
Densité
0.82 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC(CCCCCC)CC
InChI
1S/C9H20O/c1-3-5-6-7-8-9(10)4-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
Clé InChI
GYSCXPVAKHVAAY-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Nonanol for synthesis. CAS No. 624-51-1, EC Number 210-850-6.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.823 - 0.826
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup