Principaux documents
8.18712
Sigma-Aldrich
Hexamethylenetetramine
for synthesis
Synonyme(s) :
Hexamethylenetetramine, Hexamethylenetetramine, Hexamine, Formin, Urotropin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
202-905-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
Essai
≥99.0% (perchloric acid titration)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
390 °C
Puissance
9200 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
pH
7-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Température de transition
flash point 250 °C
Solubilité
soluble 895 g/L
Densité
1.33 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N21CN3CN(C2)CN(C1)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
Clé InChI
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Electrochemical detection of microplastics: Hexamethylenetetramine is utilized in a novel sensor design using chitosan and magnesium oxide for the electrochemical detection of microplastics, enhancing environmental monitoring capabilities (Noumani et al., 2024).
  • Novel methodologies in nanoparticle synthesis: Research details the use of hexamethylenetetramine in the preparation of monodisperse cerium oxide nanoparticles, demonstrating its utility in precise nanoparticle fabrication (Hastings et al., 2024).
  • Development in mesoporous materials: A study explores hexamethylenetetramine′s use in the self-assembly of ordered mesoporous nanofibers, contributing to advancements in materials science and engineering (Peng et al., 2023).
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
482.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
250 °C - closed cup