Principaux documents
8.18591
Sigma-Aldrich
Thiourea
for synthesis
Synonyme(s) :
Thiourea, Thiocarbamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CH4N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
200-543-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
440 °C (Dust)
Puissance
1750 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
169-173 °C
Solubilité
137 g/L
Densité
1.405 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
640 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
S=C(N)N
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clé InChI
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (ex N): ≥ 98.0 %
Assay (Fe): ≤ 0.001 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3