Principaux documents
8.15111
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminobenzophenone
for synthesis
Synonyme(s) :
4,4′-Diaminobenzophenone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
242-246 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N
InChI
1S/C13H12N2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H,14-15H2
Clé InChI
ZLSMCQSGRWNEGX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable