Principaux documents
8.14986
Sigma-Aldrich
DL-Leucine
for synthesis
Synonyme(s) :
DL-Leucine, DL-2-Aminmo-4-methylvalerianic acid, DL-2-Aminmo-4-methylpentanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
206-328-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Solubilité
7.97 g/L
Densité
1.293 g/cm3 at 18 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
NC(CC(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
Clé InChI
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Sulfated ash: ≤ 0.10 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable