Principaux documents
8.14764
Sigma-Aldrich
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulfate
for synthesis
Synonyme(s) :
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulfate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H7N5O · xH2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.13 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
254-393-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
>3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2-3 (20 °C, 2 g/L in H2O)
Pf
350 °C
Solubilité
2 g/L
Masse volumique apparente
480 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)([O-])O.Nc1nc(c(c(n1)[O-])N)N
InChI
1S/C4H7N5O.H2O4S/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10;1-5(2,3)4/h5H2,(H5,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)/p-2
Clé InChI
RSKNEEODWFLVFF-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable