Principaux documents
8.14729
Sigma-Aldrich
Hydroquinone monosulfonic acid potassium salt
for synthesis
Synonyme(s) :
Hydroquinone monosulfonic acid potassium salt, 2,5-Dihydroxybenzenesulfonic acid potassium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5KO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
244-584-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
250-251 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Ca+2].[S](=O)(=O)(O)c2c(ccc(c2)O)O.[S](=O)(=O)(O)c1c(ccc(c1)[O-])[O-]
InChI
1S/2C6H6O5S.Ca/c2*7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;/h2*1-3,7-8H,(H,9,10,11);/q;;+2/p-2
Clé InChI
QGNBTYAQAPLTMX-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable