Principaux documents
8.14422
Sigma-Aldrich
N-(Hydroxymethyl)-phthalimide
for synthesis
Synonyme(s) :
N-(Hydroxymethyl)-phthalimide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H7NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
204-241-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
140-146 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[n]1([c](c2c([c]1=O)cccc2)=O)CO
InChI
1S/C9H7NO3/c11-5-10-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(10)13/h1-4,11H,5H2
Clé InChI
MNSGOOCAMMSKGI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 140 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable