Principaux documents
8.14389
Sigma-Aldrich
4,5-Difluorophthalic anhydride
for synthesis
Synonyme(s) :
4,5-Difluorophthalic anhydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H2F2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pf
92-96 °C
Densité
0.975 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Fc1cc2c(cc1F)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C8H2F2O3/c9-5-1-3-4(2-6(5)10)8(12)13-7(3)11/h1-2H
Clé InChI
UATBWQQFLABWKR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (morpholine method): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 94 °C
Melting range (upper value): ≤ 98 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable